Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Apronal ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allylisoprorylacetylurea, N-Carbamoyl-2-isopropyl-4-pentenamide, Allylisopropylacetylurea, Apronalide, (2-Isopropyl-4-pentenoyl)urea, Allylisopropylacetylcarbamide

A2844-5G A2844-25G
TCIAA2844-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA2844-5G TCIAA2844-25G
Apronal ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Apronal


Formule: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210239
Numéro CAS: 528-92-7
EINECS: 208-443-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité