trans-4-Acetoxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-(4-Acetoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-(4-Acetoxyphenyl)-2-propenoic acid
A2845-5G A2845-25G
TCIAA2845-5GEA 110 EUR InStock
TCIAA2845-5G TCIAA2845-25G
trans-4-Acetoxycinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Acetoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016847
Numéro CAS: 27542-85-4
EINECS: 239-512-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité