2-Amino-4-phénylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A2846-1G A2846-5G
TCIAA2846-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA2846-1G TCIAA2846-5G
2-Amino-4-phénylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-phenylthiazole
Formule: C₉H₈N₂S
MW: 176,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039680
Numéro CAS: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité