Acide 6-méthoxyanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2847-1G A2847-5G
TCIAA2847-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA2847-1G TCIAA2847-5G
Acide 6-méthoxyanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Methoxyanthranilic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941328
Numéro CAS: 53600-33-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité