2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethylanthranilic acid, 2-Amino-4,5-dimethylbenzoic Acid
A2850-200MG A2850-1G
TCIAA2850-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2850-200MG TCIAA2850-1G
2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-4,5-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156998
Numéro CAS: 15089-51-7
EINECS: 247-201-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité