Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA2852-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA2852-5G
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone


Formule: C₁₀H₁₀BrNO₂
MW: 256,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051781
Numéro CAS: 101209-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité