5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2854-5G A2854-25G
TCIAA2854-5GEA 103 EUR InStock
TCIAA2854-5G TCIAA2854-25G
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthaloyl Dichloride
Formule: C₈H₂Cl₂I₃NO₂
MW: 595,72 g/mol
Point de fusion: 231°C
Numéro MDL: MFCD00270836
Numéro CAS: 37441-29-5
EINECS: 417-220-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité