Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Acetamido-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Acetylamino-5-nitropyridine

A2855-1G A2855-5G
TCIAA2855-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA2855-1G TCIAA2855-5G
2-Acetamido-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Acetamido-5-nitropyridine


Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833973
Numéro CAS: 5093-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité