Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Azaphenothiazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10H-Benzo[b]pyrido[2,3-e][1,4]thiazine

A2862-200MG A2862-1G
TCIAA2862-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2862-200MG TCIAA2862-1G
1-Azaphenothiazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Azaphenothiazine


Formule: C₁₁H₈N₂S
MW: 200,26 g/mol
Point d'ébullition: 370°C
Numéro MDL: MFCD00160449
Numéro CAS: 261-96-1
EINECS: 205-973-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité