5-Amino-3-méthylisoxazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
A2867-1G A2867-5G
TCIAA2867-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2867-1G TCIAA2867-5G
5-Amino-3-méthylisoxazole ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Amino-3-méthylisoxazole
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003151
Numéro CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité