Afatinib ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S,E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, BIBW2992, Tovok
A2870-50MG A2870-250MG
TCIAA2870-50MGEA 55 EUR InStock
TCIAA2870-50MG TCIAA2870-250MG
Afatinib ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Afatinib
Formule: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃
MW: 485,94 g/mol
Point de fusion: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407405
Numéro CAS: 850140-72-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité