3-Amino-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloropyridin-3-amine
A2876-1G A2876-5G
TCIAA2876-1GEA 66 EUR InStock
TCIAA2876-1G TCIAA2876-5G
3-Amino-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-5-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701386
Numéro CAS: 22353-34-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité