Ancymidol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-Cyclopropyl-alpha-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol
A2877-25MG A2877-100MG
TCIAA2877-25MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2877-25MG TCIAA2877-100MG
Ancymidol ≥98.0% (par GC)
Ancymidol
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂
MW: 256,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072501
Numéro CAS: 12771-68-5
EINECS: 235-814-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité