2-Amino-6-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2879-1G A2879-5G
TCIAA2879-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA2879-1G TCIAA2879-5G
2-Amino-6-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Numéro MDL: MFCD04114200
Numéro CAS: 1597-32-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité