4-Hydroxy-m-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-methoxyphenol, 4-Aminoguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyaniline
A2883-1G A2883-5G
TCIAA2883-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA2883-1G TCIAA2883-5G
4-Hydroxy-m-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-m-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD01707809
Numéro CAS: 52200-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité