2-Aminooxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2884-1GEA 107 EUR InStock
TCIAA2884-1G TCIAA2884-5G
2-Aminooxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminooxazole
Formule: C₃H₄N₂O
MW: 84,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07364485
Numéro CAS: 4570-45-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité