5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Amino-4-methylthiazol-5-yl)ethanone
A2887-1G A2887-5G
TCIAA2887-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2887-1G TCIAA2887-5G
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Acetyl-2-amino-4-methylthiazole
Formule: C₆H₈N₂OS
MW: 156,21 g/mol
Point de fusion: 266°C
Numéro MDL: MFCD00051952
Numéro CAS: 30748-47-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité