L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Naphthalen-1-yl)thiazol-2-amine
A2888-1G A2888-5G
TCIAA2888-1GEA 44 EUR InStock
TCIAA2888-1G TCIAA2888-5G
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97,0 GC, T
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Formule: C₁₃H₁₀N₂S
MW: 226.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236016
Numéro CAS: 56503-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité