Abiraterone Acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3beta-17-(3-Pyridyl)androsta-5,16-dien-3-ol Acetate
A2891-200MG A2891-1G
TCIAA2891-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAA2891-200MG TCIAA2891-1G
Abiraterone Acetate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Abiraterone Acetate
Formule: C₂₆H₃₃NO₂
MW: 391,56 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00934213
Numéro CAS: 154229-18-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -45.0 deg (C=2,EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité