2-Aminoisonicotinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminopyridine-4-carboxamide, 2-Amino-4-pyridinecarboxamide
A2899-1G A2899-5G
TCIAA2899-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA2899-1G TCIAA2899-5G
2-Aminoisonicotinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminoisonicotinamide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791262
Numéro CAS: 13538-42-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité