Acetamidine Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetamidinium iodide
A2902-1G A2902-5G
TCIAA2902-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA2902-1G TCIAA2902-5G
Acetamidine Hydroiodide, faible teneur en eau ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acetamidine Hydroiodide
Formule: C₂H₆N₂·HI
MW: 186,00 g/mol
Numéro CAS: 1452099-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité