1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-1,3-diphenylpyrazole
A2904-1G A2904-5G
TCIAA2904-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2904-1G TCIAA2904-5G
1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₅H₁₃N₃
MW: 235,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084878
Numéro CAS: 5356-71-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité