4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-(3,4-dichlorophenyl)thiazole, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-2-thiazolamine
A2906-1G A2906-5G
TCIAA2906-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA2906-1G TCIAA2906-5G
4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(3,4-Dichlorophenyl)thiazol-2-amine
Formule: C₉H₆Cl₂N₂S
MW: 245,1300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00466323
Numéro CAS: 39893-80-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité