6-Acetyl-2-Benzoxazolinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2907-1G A2907-5G
TCIAA2907-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2907-1G TCIAA2907-5G
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Acetyl-2-Benzoxazolinone
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01664312
Numéro CAS: 54903-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité