6-Aminomethylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-(Aminomethyl)quinoline
A2908-200MG A2908-1G
TCIAA2908-200MGEA 79.2 EUR InStock
TCIAA2908-200MG TCIAA2908-1G
6-Aminomethylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Aminomethylquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,204 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Densité: 1.02
Numéro MDL: MFCD02853688
Numéro CAS: 99071-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19e80ecb971e46e3cf6735629c503cbc07c281ab&vid=19e80ecb971e46e3cf6735629c503cbc07c281ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité