6-Amino-5-bromoquinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2913-5G A2913-25G
TCIAA2913-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA2913-5G TCIAA2913-25G
6-Amino-5-bromoquinoxaline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Amino-5-bromoquinoxaline
Formule: C₈H₆BrN₃
MW: 224,0573 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799024
Numéro CAS: 50358-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité