3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2917-1G A2917-5G
TCIAA2917-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA2917-1G TCIAA2917-5G
3-Amino-1-benzylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038444
Numéro CAS: 60407-35-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac47c816de3ed93e3b8fc1e1f1b82d7cfa4a0fe3&vid=bd058a2b5a86cec75b74fbec21c1db302bd5acbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité