6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-(4-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, Levosimendan dazinone intermediate
A2919-1G A2919-5G
TCIAA2919-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA2919-1G TCIAA2919-5G
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01692712
Numéro CAS: 36725-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité