2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2920-1G A2920-5G
TCIAA2920-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA2920-1G TCIAA2920-5G
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD09453335
Numéro CAS: 36936-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité