1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, 1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole
A2923-1G A2923-5G
TCIAA2923-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA2923-1G TCIAA2923-5G
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate ≥98.0% (par GC)
1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-ylacetate
Formule: C₁₂H₉BrClNO₃
MW: 330,562 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040632
Numéro CAS: 3030-06-6
EINECS: 221-200-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité