1-Acétyl-5-bromoindoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
A2924-5G A2924-25G
TCIAA2924-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAA2924-5G TCIAA2924-25G
1-Acétyl-5-bromoindoline ≥98.0% (par GC)
1-Acetyl-5-bromoindoline
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056017
Numéro CAS: 22190-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a192ccc70e59d7cef2e4450a4a7b901f69c4a93d&vid=a192ccc70e59d7cef2e4450a4a7b901f69c4a93d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité