Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acetamidobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A2926-200MG A2926-1G
TCIAA2926-200MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAA2926-200MG TCIAA2926-1G
2-Acetamidobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Acetamidobenzaldehyde


Formule: C₉H₉NO₂
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD06739581
Numéro CAS: 13493-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité