5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A2929-200MG A2929-1G
TCIAA2929-200MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2929-200MG TCIAA2929-1G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole ≥95.0% (par HPLC, azote total)
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Numéro MDL: MFCD03407398
Numéro CAS: 81465-82-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité