1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isocyanic acid 4-Acetylphenyl ester, 4-Acetylphenylisocyanate, 4-Acetylphenyl Isocyanate
A2933-1G A2933-5G
TCIAA2933-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA2933-1G TCIAA2933-5G
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (par GC)
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: 37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013879
Numéro CAS: 49647-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité