4-Chloropyrimidin-5-amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-4-chloropyrimidine
A2937-200MG A2937-1G
TCIAA2937-200MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAA2937-200MG TCIAA2937-1G
4-Chloropyrimidin-5-amine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloropyrimidin-5-amine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06412561
Numéro CAS: 54660-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité