2'-Azido-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2942-25MG A2942-100MG
TCIAA2942-25MGEA 131 EUR InStock
TCIAA2942-25MG TCIAA2942-100MG
2'-Azido-2'-deoxyuridine ≥98.0% (par HPLC)
2'-Azido-2'-deoxyuridine
Formule: C₉H₁₁N₅O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043045
Numéro CAS: 26929-65-7
EINECS: 248-113-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 25.00 to 27.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité