3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, 3'-Amino-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 3-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid
A2944-200MG A2944-1G
TCIAA2944-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAA2944-200MG TCIAA2944-1G
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD10001467
Numéro CAS: 376592-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité