4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hydroxychavicol, 4-Allyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Allylbenzene-1,2-diol, 4-Allylcatechol, 4-Allyl-1,2-benzenediol
A2947-10MG A2947-100MG
TCIAA2947-10MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAA2947-10MG TCIAA2947-100MG
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (par GC)
4-Allylpyrocatechol
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01548379
Numéro CAS: 1126-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité