5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulphonamide, 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulphonamide
A2948-5G A2948-25G
TCIAA2948-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAA2948-5G TCIAA2948-25G
5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Acetonyl-2-methoxybenzene sulphonamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₄S
MW: 243,2795 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782136
Numéro CAS: 116091-63-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f81a632b6ff72b10a60ec0c22059d44fdeb0210&vid=412ef4a07f4305bdb1472ab7cbea08f8f69bb247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité