(3R)-3-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Butanol,3-aMino-, (3R)-, (R)-3-Aminobutanol, (R)-3-Amino-1-butanol, (R)-3-Aminobutan-1-ol, (-)-(R)-3-aMinopropan-1-ol, (3R)-3-Amino-1-butanol, R-3-amino-1-butanol
A2951-1G A2951-5G
TCIAA2951-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA2951-1G TCIAA2951-5G
(3R)-3-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3R)-3-Aminobutan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,1362 g/mol
Numéro MDL: MFCD13184351
Numéro CAS: 61477-40-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -10.0 deg (C=1,EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité