3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2953-1G A2953-5G
TCIAA2953-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAA2953-1G TCIAA2953-5G
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093928
Numéro CAS: 19541-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6874476bb06193a7a1fd522654d11f1492531ba&vid=3a010b962cab968a4bf848d7c7cc6cb4e6c4e115&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité