4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid 4-Acetyl-3-hydroxyphenyl ester, 4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-3-hydroxyphenyl acetate
A2960-1G A2960-5G
TCIAA2960-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAA2960-1G TCIAA2960-5G
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 303°C
Numéro MDL: MFCD00092225
Numéro CAS: 42059-48-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité