Alibendol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cebera, 5-Allyl-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-3-methoxybenzamide, 5-Allyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-methoxysalicylamide
A2965-1G A2965-5G
TCIAA2965-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2965-1G TCIAA2965-5G
Alibendol ≥98.0% (par GC)
Alibendol
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865165
Numéro CAS: 26750-81-2
EINECS: 247-960-9
Merck Index: 14,00244
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité