3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
A2970-1G A2970-5G
TCIAA2970-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2970-1G TCIAA2970-5G
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-4-bromo-5-methylpyrazole
Formule: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412169
Numéro CAS: 1780-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité