3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-3-pyridylamine
A2973-5G A2973-25G
TCIAA2973-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2973-5G TCIAA2973-25G
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368976
Numéro CAS: 90902-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité