5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-bromo-3-picoline
A2975-1G A2975-5G
TCIAA2975-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA2975-1G TCIAA2975-5G
5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-bromo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095085
Numéro CAS: 38186-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fabc2dc6476917fc38a798cf4b8f8d7873b676c&vid=4fabc2dc6476917fc38a798cf4b8f8d7873b676c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité