2-Amino-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2976-5GEA 498 EUR InStock
TCIAA2976-5G TCIAA2976-1G
2-Amino-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD09260906
Numéro CAS: 944401-77-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité