4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide
A2979-200MG A2979-1G
TCIAA2979-200MGEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2979-200MG TCIAA2979-1G
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide ≥98.0% (par HPLC)
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Formule: C₁₃H₁₂FN₃O₂
MW: 261,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033852
Numéro CAS: 757251-39-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité