Aniline hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anilinium bromide, Aniline Hydrobromide, Anilinium bromide, Benzenamine hydrobromide, Benzenaminium bromide, Greatcell Solar
A2985-1G A2985-5G
TCIAA2985-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2985-1G TCIAA2985-5G
Aniline hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Aniline hydrobromide
Formule: C₆H₇N·HBr
MW: 174,04 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00035465
Numéro CAS: 542-11-0
EINECS: 208-801-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b86f2f9b5f5953b6bdeb1c0b0d5d5c40d9711b&vid=80b86f2f9b5f5953b6bdeb1c0b0d5d5c40d9711b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité