3-Acetylpyridine N-Oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2987-1G A2987-5G
TCIAA2987-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA2987-1G TCIAA2987-5G
3-Acetylpyridine N-Oxide ≥98.0% (par GC)
3-Acetylpyridine N-Oxide
Formule: C₇H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00955798
Numéro CAS: 14188-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e2b90a0780c168b5f8384967baf135f82de5b09&vid=4e2b90a0780c168b5f8384967baf135f82de5b09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité